Få mere at vide
InSphero Akura™ Vippestativ
Artikelnummer. 17927232
Skift visning
Holder:
Mikroplader (standard)
Artikelnummer. Holder
17927232 Mikroplader (standard)
1 options
Artikelnummer. 17927232 Leverandør InSphero Leverandørnr. CSAG11
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.00 DKK
    358.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 40.79 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Stabil vipning af Akura™ Mikroplade for forbedret sfæroidens ensartethed.
De Akura™ Tilt Stand holder bekvemt brøndpladerne i en vinkel på 30 grader under celleaggregering, hvilket forbedrer sfæroid/organoid ensartethed.
  • Forbedret sfæroidens ensartethed gennem vipning af Akura™ 96/384 sfæroide plader og dirigere celler til kanten af brønden for effektiv aggregering.
  • Sikker stabling af op til 4 plader til parallel sfæroid/organoid dannelse
  • Inkubator sikker og genanvendelig gennem enkel rengøring og sterilisering.
  • Et stativ, individuelt indpakket, lavet af anodiseret aluminium, ikke-steril.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Holder Mikroplader (standard)
Materiale Aluminium
Stillinger 1
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Til brug med (applikation) Celledyrkning
Til brug med (udstyr) Akura Mikroplade
Størrelse 132 x 45 x 93 mm
Længde (metrisk) 132 mm
Produkttype Mikropladeboks
Højde (metrisk) 93 mm
Array 1 x 1
Bredde (metrisk) 45 mm