Få mere at vide
InSphero Akura™ 96 sfæroide mikroplader
Beskrivelse
Den ene-og-kun 96-brønds sfæroidplade med InSpheros unikke egenskaber specielt designet til tabsfri sfæroid/organoid dannelse og håndtering samt pålidelig dyrkning og analyse.
- Enestående SureXchange™ afsats konstrueret til at forhindre utilsigtet sfæroid/organoid aspiration.
- Sfæroid/organoid morfologi og funktionalitet bevares i langtidskultur ved unik ULA-belægning.
- Forbedret billedhastighed og opløsning gennem fladbundsbrønd.
- Forbedret sfæroid/organoid dannelse med Akura™ Tilting Stå ved at holde pladen ved 30 grader under celleaggregering.
- Individuelt indpakket Akura™ 96 spheroid mikroplader med låg, lavet af cycloolefin polymer, højeffektiv ULA belægning.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Format | SBS Standard |
| Array | 12 x 8 |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | ULA mikroplade |
| Materiale | Cyklisk olefin copolymer |
| Volumen (metrisk) Nå | 250μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 70μ L |
| Vis mere |