Få mere at vide
InSphero Akura™ 96 sfæroide mikroplader
Artikelnummer. 17911002
Mængde:
20 Pk.
5 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 17911002
Brand: InSphero CSPB15
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Automatiseringskompatibel, sikker håndtering og nem observation. De Akura™ 96 Spheroid Microplate er designet til tabsfri sfæroid/organoid dannelse og håndtering samt pålidelig dyrkning og analyse.
Den ene-og-kun 96-brønds sfæroidplade med InSpheros unikke egenskaber specielt designet til tabsfri sfæroid/organoid dannelse og håndtering samt pålidelig dyrkning og analyse.
  • Enestående SureXchange™ afsats konstrueret til at forhindre utilsigtet sfæroid/organoid aspiration.
  • Sfæroid/organoid morfologi og funktionalitet bevares i langtidskultur ved unik ULA-belægning.
  • Forbedret billedhastighed og opløsning gennem fladbundsbrønd.
  • Forbedret sfæroid/organoid dannelse med Akura™ Tilting Stå ved at holde pladen ved 30 grader under celleaggregering.
  • Individuelt indpakket Akura™ 96 spheroid mikroplader med låg, lavet af cycloolefin polymer, højeffektiv ULA belægning.
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Format SBS Standard
Array 12 x 8
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Produkttype ULA mikroplade
Materiale Cyklisk olefin copolymer
Volumen (metrisk) Nå 250μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 70μ L
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ultra-lav binding
Well Shape Rund, flad bund (F-brønd)
Mængde 20 Pk.
RNase fri Ja