Få mere at vide
InSphero Akura™ 384 sfæroide mikroplader
Beskrivelse
Den ultimative sfæroide screeningsplade forener robust væske- og sfæroidhåndtering med automatiserede high-throughput screeningsapplikationer. Den flade bund og sorte vægge Akura™ 384 Spheroid Microplate letter konfokal billeddannelse, mens det specielle brønddesign tillader mediumudskiftning, dosering og slutpunktsbestemmelse i samme plade, hvilket sparer tid og ressourcer.
- Enestående SureXchange™ afsats konstrueret til at forhindre utilsigtet sfæroid/organoid aspiration.
- Sfæroid/organoid morfologi og funktionalitet bevares i langtidskultur.
- Billedkvalitet med højt indhold med en kontinuerlig, flad bund, 125μ m Polystyrenmembran og en sortvægget krop.
- Forbedret sfæroid/organoid dannelse med Akura™ Tilting Stå ved at holde pladen ved 30 grader under celleaggregering.
- 10/Pakke med individuelt indpakket Akura™ 384 spheroid mikroplader med låg, lavet af polystyren, højeffektiv ULA belægning.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Format | SBS Standard |
| Array | 24 x 16 |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Højtydende screeningsplade |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 120μ L |
| Antal Wells | 384 |
| Volumen (metrisk) Virker | 50μ L |
| Vis mere |