Få mere at vide
InSphero Akura™ 384 ImagePro mikroplader
Farve:
Sort, klar bund
Beskrivelse
De Akura™ ImagePro er vores avancerede løsningsplade, der forener robust væske- og sfæroidhåndtering med automatiseret billeddannelse i høj opløsning. Den flade bund og sorte vægge på pladen med 384 brønde letter billeddannelse med høj opløsning og højt indhold, mens det specielle brønddesign tillader mediumudskiftning, dosering og slutpunktsbestemmelse i samme plade, hvilket sparer tid og ressourcer.
- Alt-i-en plade, der tillader sfæroiddannelse, langtidsdyrkning og analyse i én enkelt plade.
- Enestående SureXchange™ afsats konstrueret til at forhindre utilsigtet sfæroid/organoid aspiration og til at bevare ensartet minimal restmedievolumen (< 2 til 3μ l) under medium udveksling.
- Sfæroid/organoid morfologi og funktionalitet bevares i langtidskultur.
- Overlegen billedkvalitet med højt indhold med en kontinuerlig, flad bund, 25μ m gasgennemtrængelig membran og en sortvægget krop.
- 10/Pakke med individuelt indpakket Akura™ 384 ImagePro mikroplader med låg, lavet af polystyren bundet til en 25-μ m tynd FEP-membran, højeffektiv ULA-belægning.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Format | SBS Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Sort, klar bund |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Billedplade med høj opløsning, højt indhold, ULA-plade, ingen sfæroidtab |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 120μ L |
| Antal Wells | 384 |
| Volumen (metrisk) Virker | 50μ L |
| Vis mere |