Beskrivelse
Sættet indeholder de nødvendige komponenter og software til at reducere modtrykket i systemet og derved tillade højere flowhastigheder. Dette gør det til et velegnet setup til at køre større kolonner og til at øge produktionskapaciteten.
- Højere flowhastighed: 200mL/min
- Lavere modtryk:< 0,6 MPa
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Øger strømningshastigheden, mens modtrykket sænkes |
| Til brug med (udstyr) | ÄKTAexplorer 100 System, Esp. med større søjler |
| Maks. Tryk | <0,6 MPa |
| Volumen (metrisk) | Maks. flowhastighed: 200 ml/min. |
| Inkluderer | Inkluderer konnektorer, slanger, rør og grundlæggende værktøjer |
| Mængde | 1 sæt |