Få mere at vide
Cytiva ÄKTA™ Pilotsøjleslangesæt
Artikelnummer. 11350062 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2,9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
11350062 2,9 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11350062 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18116768
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8825.00 DKK
    8264.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 561.00 DKK
    6% Slukket
På lager
Sanitært designet til at forhindre lækage. Cytiva ÄKTA™ Pilotsøjleslangesæt inkluderer 5/16'' konnektorer, pakninger, O-ringe og S8-slange til brug i kolonneventilen på ÄKTA™ Pilot kromatografi system.
  • USP Klasse VI komponenter
  • Præfabrikerede støbte rørender og o-ringstætninger for at forhindre lækage
  • Sættets komponenter:
    • 1 x M6 Kvinde 5/16 in. MA stik, PEEK
    • 2 x M6 Kvinde 5/16 in. FE stik, PEEK
    • 2 x TC 5/16 tommer. FE stik, PEEK
    • 1 x TC Pakning 25/4 , PFR-91
    • 2 x AKTA Pilot S8 rør, ETFE
    • O-ringe 3 *1, PFR-91
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype 5/16 tommer han, 5/16 tommer hun, 25 mm TC
Til brug med (udstyr) ÄKTA Pilot
Materiale PEEK (stik), PFR-91 (pakning, o-ringe), ETFE (rør)
Mængde 1 sæt
Diameter (engelsk) Indre 0,11 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 3/16 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 2,9 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 4.76 mm