Få mere at vide
Akt1 and Akt2-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
Akt1 and Akt2-IN-1 is an allosteric inhibitor of Akt1 (IC50=3.5 nM) and Akt2 (IC50=42 nM), with potent and balanced activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Akt1 and Akt2-IN-1 |
| CAS | 893422-47-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C33H29N7O |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 35 mg/mL (64.86 mM) |
| SMIL | O=C(NC=C1)C2=C1N=C(C(C3=CC=CC=C3)=C2)C(C=C4)=CC=C4CN5CCC(CC5)C6=NNC(C7=NC=CC=C7)=N6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 539.63 |
| Formel vægt | 539.63 |
| Vis mere |