Få mere at vide
Invitrogen™ Multispecies AKT (Total/Phospho) InstantOne™ ELISA Kit
Mængde:
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Beskrivelse
De InstantOne™ ELISA er specielt udviklet til nøjagtig måling af total AKT 1 hos mennesker, mus og hamstere og phosphoryleret AKT 1/2/3 (Ser473) i cellelysater. Påvisning af rotte AKT 1 forventes. De InstantOne™ ELISA kit giver mulighed for hurtig analyse af prøver på cirka en time. Alle reagenser brugt i en traditionel sandwich ELISA tilsættes i opløsning til en plade efterfulgt af et vasketrin og påvisning med det kolorimetriske TMB-substrat.
AKT også kendt som proteinkinase B (PKB) eller RAS-alpha, er en allestedsnærværende serin/threoninkinase, der spiller en vigtig rolle i forskellige biologiske responser såsom regulering af metabolisme, celleoverlevelse og vækst ved at fosforylere flere proteiner. Denne proteinkinase aktiveres af insulin, PI3K, IGF1 og forskellige andre vækst- og overlevelsesfaktorer. Akt fremmer celleoverlevelse ved at hæmme apoptose gennem phosphorylering og inaktivering af flere mål, herunder gaffelhoved-transskriptionsfaktorer og caspase-9. AKT-vejen er et vigtigt mål for opdagelse af kræftlægemidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P31749,P31751,Q9Y243 |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Cellelysater |
| Målarter | Mus, ADN, Rotte |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 10000, 207, 208 |
| Gen symbol | AKT,CWS6,PKB,PKB-ALPHA,PRKBA,RAC,RAC-ALPHA,HIHGHH,PKBB,PKBBETA,PRKBB,RAC-BETA,MPPH,MPPH2,PKB-GAMMA,PKBG,PRKBG,RAC-Pk.-gamma,RAC-gamma,STK-2 |
| Sættets indhold | Fang antistof, Detektionsantistofreagens, InstantOne™ Analyseplade, Cellelysebuffer, Enhancer løsning, Vaskebuffer (10X), Substratreagens (TMB), Stop Løsning, Positiv kontrolcellelysat (lyofiliseret), Pladeforsegling |
| Vis mere |