Få mere at vide
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Akt Pathway Panel (i alt), 8plex
Artikelnummer. 18456698
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. Mængde
18456698 96 prøver
1 options
Artikelnummer. 18456698 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX08097000901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19180.00 DKK
    13426.00 DKK / Pakke med 96
    Spare 5754.00 DKK
    30% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
De ProcartaPlex Human Akt Pathway Panel, total, 8plex, muliggør samtidig kvantificering af de samlede niveauer fra otte nøgleproteiner inkluderet i Akt-cellesignalvejen.
De ProcartaPlex Human Akt Pathway Panel, total, 8plex, muliggør samtidig kvantificering af de samlede niveauer fra otte nøgleproteiner inkluderet i Akt-cellesignalvejen. Det supplerer Human Akt Pathway Panel, phospho, 8plex (kat. nr. EPX080-97100-PHO), der måler de samme otte proteiner, men i deres fosforylerede form.
Panelet er valideret til brug med cellelysater. Til fremstilling af cellelysater anbefaler vi brugen af enten ProcartaPlex Cellelysebuffer (kat. nr. EPX-999999-900) eller celleekstraktionsbuffer (kat. nr. FNN0011) suppleret med 0,5 M EDTA og Halt-protease- og fosfataseinhibitor engangscocktail (–100X) (kat. nr. 78440 eller 7). Disse buffere er ikke inkluderet i panelet. Afhængigt af dit cellesystem kan andre buffere også være egnede.
Panelet leveres i et klar-til-brug format med individuelle hætteglas med indfangnings- og detektionsreagenser formuleret i 1X koncentration, hvilket kræver mindre pipettering og eksperimentel opsætning.
ProcartaPlex prækonfigurerede paneler er grundigt testet for analytkombinabilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give det højeste niveau af validering og præcision. Alle ProcartaPlex paneler leveres med de nødvendige reagenser til at udføre analysen.
Dette sæt er kompatibelt med alle Luminex instrumenter. Hvis du bruger en xMAP INTELLIFLEX DR-SE instrument, vi anbefaler at bruge vores ProcartaPlex Human Akt Pathway Dual Reporter Panel, 2x8plex (Kat.nr. EPX080-97200-DR), som muliggør samtidig kvantificering af totale og phosphorylerede proteiner på den samme perle i en enkelt brønd.
Mål [perleområde]: Akt [47], CREB [43], GSK-3 beta [56], IGF-1R [34], IRS-1 [37], mTor [26], PRAS40 [42], p70S6K [27]
Om ProcartaPlex Assays for Luminex Platform
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA ved at bruge to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidigt ved hjælp af en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplex assays kræver så lidt som 25μ L plasma eller serum eller 50μ L cellekultursupernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
  • Flere resultater pr. prøve —måler flere proteinmål samtidigt i en enkelt 25 50–μ L prøve
  • Veletableret Luminex teknologi —højt refereret multipleksing platform til protein detektion og kvantificering
ProcartaPlex analyser anvender Luminex xMAP (multianalyt profilering) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en –enkelt 25 50μ L-prøve fra plasma, serum, cellekultursupernatant, cellelysat og andre kropsvæsker.
De Luminex perler i ProcartaPlex analysen er internt farvet med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, der kan identificeres af Luminex xMAP detektionssystemer (f.eks. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , xMAP INTELLIFLEX, xMAP INTELLIFLEX DR-SE, og MAGPIX ). Svarende til en sandwich ELISA , den ProcartaPlex assay bruger matchede antistofpar til at identificere proteinet af interesse. I et multiplekset assay mærkes hver spektralt unik perle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin R-–phycoerythrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle giver mulighed for analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Hertil kommer xMAP INTELLIFLEX DR-SE-systemet tilbyder dobbelt-rapporter-funktion, der tillader måling af en anden parameter af analytten, og har sideudskubningsfunktioner for øget fleksibilitet og automatisering. Sammen med ProcartaPlex signalanalyser, den xMAP INTELLIFLEX DR-SE instrument muliggør kvantificering og multipleksing af phosphorylerede og totale proteiner i samme brønd, på samme Luminex perle og i samme analysekørsel.
Den væsentligste forskel mellem en ProcartaPlex assay og ELISA er, at indfangningsantistoffet i ProcartaPlex assay er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så den ProcartaPlex assay reagenser er frit svævende i opløsningen. Til detektering Luminex 200 instrument, for eksempel, indeholder to lasere, en til at skelne den spektrale signatur af hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein til stede i prøven. ProcartaPlex multiplex assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge væsentligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multiplex panel
Mængde 96 prøver
Arter ADN
Kombinerbarhed Ikke-kombinerbar
Perletype Magnetisk
Assay følsomhed Se Analysecertifikat
Analyseområde Se Analysecertifikat
Format Multiplex sæt
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Gene Akt
Gene Alias Akt, PKB, Proteinkinase B
Gen-id (Entrez) 207
Gen symbol Akt
Multiplex Størrelse Plex Nr. 8-plex
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Cellelysater
Prøvevolumen Cellelysater (forfortyndet): 25μ L
UniProt ID P31749
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Signalering
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.