Få mere at vide
AKT Kinase Inhibitor, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476467
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16476467 5 mg -
16463738 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16476467 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10249A
MedChemExpress AKT Kinase Inhibitor is an Akt kinase inhibitor with anti-tumor activity.
AKT Kinase Inhibitor is an Akt kinase inhibitor with anti-tumor activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AKT Kinase Inhibitor
CAS 842148-40-7
Farve Light Green
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H19N7O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (46.65 mM; Need ultrasonic)
SMIL OCC#CC1=NC=C(C2=C1N=C(N2CC)C3=NON=C3N)OCCCN
Molekylvægt (g/mol) 357.37
Formel vægt 357.37
Procent renhed 98.04%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease