Få mere at vide
AKT-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449977
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16449977 5 mg
16427498 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16449977 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18296
MedChemExpress AKT-IN-1 is an allosteric AKT inhibitor with an IC50 of 1.042 μM.
AKT-IN-1 is an allosteric AKT inhibitor with an IC50 of 1.042 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AKT-IN-1
CAS 1357158-81-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H21N3O
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 75 mg/mL (218.39 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC(C1=CN=C(C2=CC=C(C3(N)CCC3)C=C2)C(C4=CC=CC=C4)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 343.42
Formel vægt 343.42
Procent renhed 98.29%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease