Learn More
Abnova™ AKR7A3 Recombinant Protein
2735.00 DKK - 4145.00 DKK
Specifications
Accession Number AAH25709
For Use With (Application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulation 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gene ID (Entrez) 22977
Molecular Weight (g/mol) 61.93
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16136812
View Documents
Abnova™
H00022977-P01.10ug
10 ÎĽg
2735.00 DKK
10µg
16146812
View Documents
Abnova™
H00022977-P01.25ug
25 ÎĽg
4145.00 DKK
25µg
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH25709
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
61.93
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
AFAR2
AKR7A3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
22977
AKR7A3 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AKR7A3
Human
Recombinant
Solution
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Abnova™ AKR7A3 Recombinant Protein
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt