missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AKR1A1 Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30498832 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30498832 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30498832 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335364UV

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

AKR1A1 Polyclonal antibody specifically detects AKR1A1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen AKR1A1
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias alcohol dehydrogenase, alcohol dehydrogenase [NADP+], Aldehyde reductase, Aldo-keto reductase family 1 member A1, aldo-keto reductase family 1, member A1 (aldehyde reductase), ALDR1, ALRMGC1380, ARM, DD3, dihydrodiol dehydrogenase 3, EC 1.1.1, EC 1.1.1.2, MGC12529
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-325 of human AKR1A1 (NP_006057.1).,, Sequence:, MAASCVLLHTGQKMPLIGLGTWKSEPGQVKAAVKYALSVGYRHIDCAAIYGNEPEIGEALKEDVGPGKAVPREELFVTSKLWNTKHHPEDVEPALRKTLADLQLEYLDLYLMHWPYAFERGDNPFPKNADGTICYDSTHYKETWKALEALVAKGLVQALGLSNFNSRQIDDILSVASVRPAVLQVECHPYLAQNELIAHCQARGLEVTAYSPLGSSDRAWRDPDEPVLLEEPVVLALAEKYGRSPAQILLRWQVQRKVICIPKSITPSRILQNIKVFDFTFSPEEMKQLNALNKNWRYIVPMLTVDGKRVPRDAGHPLYPFNDPY
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Stem Cell Markers
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 10327
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.