Få mere at vide
Aklomide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458606
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16458606 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16458606 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1094
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress Aklomide is used to fight disease, parasites and insects that infest poultry.
Aklomide is used to fight disease, parasites and insects that infest poultry.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aklomide
Fysisk form Solid
CAS 3011-89-0
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H5ClN2O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 2-Chloro-4-nitrobenzamide
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (1246.39 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N)C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1Cl
Molekylvægt (g/mol) 200.58
Formel vægt 200.58
Procent renhed 98.0%