Få mere at vide
Invitrogen™ AKIP1 Monoclonal Antibody (OTI2E4)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA526998
Produktkode 15996584
  • 4415.00 DKK / 100µL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
AKIP1 Monoclonal Antibody for IHC (P)
Enhances NF-kappa-B transcriptional activity by regulating the nuclear localization of the NF-kappa-B subunit RELA and promoting the phosphorylation of RELA by PRKACA. Regulates the effect of the cAMP-dependent protein kinase signaling pathway on the NF-kappa-B activation cascade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ AKIP1 Monoclonal Antibody (OTI2E4) > 100 μL; Unconjugated