Få mere at vide
AKBA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469168
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16469168 10 mg -
16461578 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16469168 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0892
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress AKBA (Acetyl-11-keto-β-boswellic acid) is an active triterpenoid compound from the extract of Boswellia serrate and a novel Nrf2 activator.
AKBA (Acetyl-11-keto-β-boswellic acid) is an active triterpenoid compound from the extract of Boswellia serrate and a novel Nrf2 activator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AKBA
CAS 67416-61-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H48O5
Mængde 10 mg
Synonym Acetyl-11-keto-β-boswellic acid
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 5.2 mg/mL (10.14 mM)
SMIL C[C@@]([C@@](C1=C2)(CC[C@@](C)(CC[C@H]3C)[C@@]1([H])[C@H]3C)C)(CC[C@@]4([H])[C@@]5(C)C(O)=O)[C@@](C2=O)([H])[C@]4(CC[C@H]5OC(C)=O)C
Molekylvægt (g/mol) 512.72
Formel vægt 512.72
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death