Få mere at vide
MedChemExpress AkaLumine hydrochloride
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | -20°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 50 mg/mL (147.56 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 26.67 mg/mL (78.71 mM; Need ultrasonic) |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.85 g/mol |
| CAS | 2558205-28-8 |