Få mere at vide
Ajugol, MedChemExpress
Beskrivelse
Ajugol is an iridoid glycoside that can be isolated from Sideritis germanicopolitana. Ajugol has anti-protozoal activity againt Trypanosoma b. rhodesiense with an IC50 of 31.8 μg/mL.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ajugol |
| CAS | 52949-83-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H24O9 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 3.7 mg/mL (10.62 mM) |
| SMIL | O[C@H]1[C@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)([H])O[C@H](OC=C2)[C@@]3([H])[C@]2([H])[C@H](O)C[C@@]3(O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.35 |
| Formel vægt | 348.35 |
| Vis mere |