Få mere at vide
Honeywell™ Airvisor Carbon patron
Artikelnummer. 12662663
Skift visning
Applikationer:
Fjernelse af lugt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Applikationer Pakningsstørrelse
12662663 Fjernelse af lugt Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 12662663 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 1001672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    853.65 DKK
    677.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 176.60 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Kulfilter velegnet til alle Airvisor luft åndedrætsværn.
  • Velegnet til alle Airvisor modeller
  • Fjerner ubehagelig lugt
  • Bør erstattes af 1000 timer, eller når der opleves en ubehagelig lugt
  • Leveres med to udskiftnings O-ringe
  • En del af et luftmaskesystem certificeret i henhold til EN14594
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Fjernelse af lugt
Til brug med (udstyr) Airvisor Luftrespiratorer