Få mere at vide
Notrax Airug™ Konstruktion af mikrocellulær vinyl med ribbet mønster, grå
Beskrivelse
- Ribbet mønster forbedrer trækkraften
- Grundlæggende arbejdskomfort afledt af 94 mm tyk arbejdsplatform bestående af en konstruktion af mikrocellulær vinyl bestående af millioner af luftbobler, der giver grundlæggende ergonomiske fordele
- Alle fire sider er affasede og forseglede for at minimere snublefare
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Længde (engelsk) | 59 tommer. |
| Længde (metrisk) | 150 cm |
| Materiale | Mikrocellulær vinyl |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 91 cm |