Få mere at vide
Notrax Airug™ Konstruktion af mikrocellulær vinyl med ribbet mønster, sort/gul
Artikelnummer. 17762068
Skift visning
Dimensioner (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
1830 x 60 cm
1830 x 91 cm
1830 x 122 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17762068 150 x 91 cm
17732068 91 x 60 cm
17742058 1830 x 60 cm
17772058 1830 x 91 cm
17702068 1830 x 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17762068 Leverandør Notrax Leverandørnr. 410S0335BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.93 DKK
    513.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 119.07 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Notrax Airug™ Grundlæggende arbejdskomfort afledt af 9,4 mm tyk arbejdsplatform bestående af en konstruktion af mikrocellulær vinyl bestående af millioner af luftbobler.
  • Ribbet mønster forbedrer trækkraften
  • Grundlæggende arbejdskomfort afledt af 94 mm tyk arbejdsplatform bestående af en konstruktion af mikrocellulær vinyl bestående af millioner af luftbobler, der giver grundlæggende ergonomiske fordele
  • Alle fire sider er affasede og forseglede for at minimere snublefare
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 150 x 91 cm
Farve Sort/gul
Længde (engelsk) 59 tommer.
Længde (metrisk) 150 cm
Materiale Mikrocellulær vinyl
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm