Få mere at vide
Notrax Airug™ Konstruktion af mikrocellulær vinyl med ribbet mønster, sort
Artikelnummer. 17752068
Skift visning
Længde (metrisk):
91 cm
150 cm
1830 cm
Bredde (metrisk):
60 cm
91 cm
122 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk)
17752068 150 cm 91 cm
17722068 91 cm 60 cm
17732058 1830 cm 60 cm
17762058 1830 cm 91 cm
17792058 1830 cm 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17752068 Leverandør Notrax Leverandørnr. 410S0335BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    581.49 DKK
    472.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 108.76 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Notrax Airug™ Grundlæggende arbejdskomfort afledt af 9,4 mm tyk arbejdsplatform bestående af en konstruktion af mikrocellulær vinyl bestående af millioner af luftbobler.
  • Ribbet mønster forbedrer trækkraften
  • Grundlæggende arbejdskomfort afledt af 94 mm tyk arbejdsplatform bestående af en konstruktion af mikrocellulær vinyl bestående af millioner af luftbobler, der giver grundlæggende ergonomiske fordele
  • Alle fire sider er affasede og forseglede for at minimere snublefare
Tekniske data
Farve Sort
Længde (engelsk) 59 tommer.
Længde (metrisk) 150 cm
Materiale Mikrocellulær vinyl
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm