Learn More
Notrax Airug™ Konstruktion af mikrocellulær vinyl med ribbet mønster, sort
Product Code. 17722068
Change view
Click to view available options
Længde (metrisk):
91 cm
150 cm
1830 cm
Bredde (metrisk):
60 cm
91 cm
122 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Længde (metrisk) Bredde (metrisk)
17722068 91 cm 60 cm
17752068 150 cm 91 cm
17732058 1830 cm 60 cm
17762058 1830 cm 91 cm
17792058 1830 cm 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 17722068 Supplier Notrax Supplier No. 410S0323BL
Only null left
Add to basket
Add to basket
Notrax Airug™ Grundlæggende arbejdskomfort afledt af 9,4 mm tyk arbejdsplatform bestående af en konstruktion af mikrocellulær vinyl bestående af millioner af luftbobler.
  • Ribbet mønster forbedrer trækkraften
  • Grundlæggende arbejdskomfort afledt af 94 mm tyk arbejdsplatform bestående af en konstruktion af mikrocellulær vinyl bestående af millioner af luftbobler, der giver grundlæggende ergonomiske fordele
  • Alle fire sider er affasede og forseglede for at minimere snublefare
Specifications
Farve Sort
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Materiale Mikrocellulær vinyl
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm