Få mere at vide
Azlon™ Lufttæt kasse
Beskrivelse
- Made from tough HDPE
- Tight fitting snap on lids create an airtight seal
- Suitable for food contact applications in accordance with EU regulations
- Suitable for general and refrigerated storage down to -50°C
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lufttæt æske |
| Materiale | HDPE |
| Inkluderer | Snap-on lid |
| Til brug med (udstyr) | For general and refrigerated storage down to –50°C |
| Dimensioner (L x B x H) | 210 x 210 x 65 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3500 ml |
| Højde (metrisk) | 65 mm |
| Længde (metrisk) | 210 mm |
| Bredde (metrisk) | 210 mm |