Få mere at vide
Azlon™ Airtight Box
Artikelnummer. 12035572
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
3500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12035572 500 ml Hver
12084578 3500 ml Hver
12045572 1000 ml Hver
12059632 1500 ml Hver
12069632 2000 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12035572 Leverandør Azlon Leverandørnr. BWY030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.37 DKK
    64.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.61 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Store a wide variety of substances in this versatile plastic box. Azlon™ Airtight Box is lightweight and unbreakable in normal use.
  • Made from tough HDPE
  • Tight fitting snap on lids create an airtight seal
  • Suitable for food contact applications in accordance with EU regulations
  • Suitable for general and refrigerated storage down to -50°C
Tekniske data
Produkttype Lufttæt æske
Materiale HDPE
Inkluderer Snap-on lid
Til brug med (udstyr) For general and refrigerated storage down to –50°C
Dimensioner (L x B x H) 100 x 100 x 65 mm
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Højde (metrisk) 65 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Bredde (metrisk) 100 mm