Få mere at vide
Gilac™ Lufttæt æske med hvidt låg
Artikelnummer. 17958901
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,6 l
1,2 l
2,5 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17958901 0,6 l
17918511 1,2 l
17958831 2,5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17958901 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G602012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lufttæt æske med hvidt låg er ideel som leveringsboks og klik og afhent service.
  • Lufttæt beholder, med 12 stk., perfekt som leveringsboks og klik og afhent service.
  • Holder smage inde og lugte ude.
  • Ryd boks: Indholdet er synligt og genkendeligt.
  • Fleksibelt, vandtæt låg.
  • PP klar beholder. LDPE låg
  • Fås i 3 størrelser, kan stables.
  • Tilpasning tilgængelig på anmodning for minimum 500 enheder.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 0,6 l
Lukketype Lufttæt låg
Farve Hvid
Materiale HDPE
Form Rektangulær
Produkttype Lufttæt æske
Mængde 12 Pk.
Dimensioner (L x B x H) 110 x 110 x 75 mm
Længde (metrisk) 110 mm
Længde (engelsk) 4,3''
Bredde (metrisk) 110 mm
Bredde (engelsk) 4,3''
Højde (metrisk) 75 mm
Højde (engelsk) 3 tommer