missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3M™ Airstream™ Visor Pivot and Cams Set 061-37-00P

Artikelnummer. 15789877 Shop alle 3M produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
Color: White
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15789877

Brand: 3M™ 7000103904

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

3M™ Airstream™ Visor Pivot and Cams Set 061-37-00P suitable for use with 3M™ Airstream™ Helmets.

  • Heads and cameras for use with 3M™ Airstream helmet
  • For use with 3M™ Airstream helmets
  • Genuine 3M™ accessories
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Farve White
Til brug med (udstyr) Airstream™ Powered Air Respirator System
Produkttype Pivot and Cams Set
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.