Få mere at vide
Hamilton AirShield Slanger
Artikelnummer. 31257789
Skift visning
Længde (engelsk):
9.8 ft.
Artikelnummer. Længde (engelsk)
31257789 9.8 ft.
1 options
Artikelnummer. 31257789 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 9493901
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
AirShield Rør designet til brug med kompatible systemer. Understøtter effektiv luftstrøm og pålidelig drift i laboratorieopsætninger.
  • Designet til krævende laboratoriemiljøer, der kræver øget beskyttelse
  • Snorkelen forbindes direkte til for AirShield at levere ren udeluft
  • Leverer ren luft udefra det umiddelbare arbejdsområde
  • Skaber en beskyttende luftstrøm omkring kritiske instrumentkomponenter
  • Hjælper med at reducere eksponering for forurening og forbedre systemets pålidelighed
Tekniske data
Produkttype AirShield Slangesæt
Længde (engelsk) 9.8 ft.