Få mere at vide
Hamilton AirShield
Beskrivelse
- Luftskjold er et valgfrit tilbehør til Microlab 600 instrumenter
- Skaber en luftstrøm med positivt tryk inde i pumpen
- Leder luft over kritiske komponenter og ud af systemet
- Hjælper med at beskytte interne komponenter mod miljøforurening
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | AirShield |
| Til brug med (udstyr) | Microlab 600-instrumentet |