Få mere at vide
Christeyns™ Airless vægmonteret dispenser med albue
Artikelnummer. 17849864
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17849864 1000 ml
1 options
Artikelnummer. 17849864 Leverandør Christeyns™ Leverandørnr. 460250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 DKK
    118.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.65 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Til brug med Airless Bottle, uden håndkontakt.
  • Opbevar din Airless-flaske bekvemt ved hjælp af dette vægbeslag
Tekniske data
Produkttype Dispenser til hånddesinfektion
Farve Chrome
Holder Flasker op til 6,25 in. dia.
Materiale Rustfrit stål
Montering Fritstående eller vægmontering
Antal rum 1
Produkt stil Hængslet låg med frontadgangsbakke
Kapacitet (metrisk) 1000 ml