Få mere at vide
Christeyns™ Airless Push Dispenser
Artikelnummer. 17819864
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17819864 1000 ml
1 options
Artikelnummer. 17819864 Leverandør Christeyns™ Leverandørnr. 460310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00 DKK
    147.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 22.52 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Til brug med Airless Bottle.
  • Dispenser bekvemt fra din Airless-flaske ved hjælp af denne push-dispenser
Tekniske data
Produkttype Dispenser til hånddesinfektion
Farve Chrome
Holder Flasker op til 6,25 in. dia.
Materiale Rustfrit stål
Montering Fritstående eller vægmontering
Antal rum 1
Produkt stil Front-loading med åbning
Kapacitet (metrisk) 1000 ml