Få mere at vide
Buerkle™ AirJet™ Mini membranvakuumpumpe
Artikelnummer. 15134816 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Maks. Vakuum:
100 Mbar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Maks. Vakuum Pakningsstørrelse
15134816 100 Mbar Hver
1 options
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Artikelnummer. 15134816 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 56252000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7450.00 DKK
    5149.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 2300.13 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Kan pumpe, komprimere og evakuere 100 % oliefrit, hvilket betyder, at det ikke forvrænger resultater eller tilføjer urenheder.
  • Velegnet til en række anvendelser i laboratoriet
  • Kan også bruges som kompressor
  • Bruges til at pumpe og evakuere luft og neutrale eller let aggressive eller ætsende gasser og dampe
  • Slangetilslutning indvendig diameter på 4 mm
  • Vedligeholdelsesfri, miljøvenlig
  • Høj grad af gastæthed
  • Meget stille med lave vibrationer
  • Membran lavet af EPDM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 100 Mbar
Dimensioner (L x B x H) 164 x 90 x 141 mm
Materiale EPDM (membran)
Model- EPDM membran
Vægt (metrisk) 1.9 kg
Flowhastighed 6 l/min
Samlet højde (metrisk) 141 mm
Samlet længde (metrisk) 164 mm
Samlet bredde (metrisk) 90 mm
Pumpetype Air Jet Mini membranvakuumpumpe
Antal pumpehoveder 1
Modstandsegenskaber Kemikalie-resistent
Applikationer Industri
Olietype Oliefri
Maksimalt tryk 2,4 bar