Få mere at vide
Dostmann Electronic™ AirControl Observer CO 2 Display
Artikelnummer. 13536600
Skift visning
Måleområde:
0 til 3000 ppm
Artikelnummer. Måleområde
13536600 0 til 3000 ppm
1 options
Artikelnummer. 13536600 Leverandør Dostmann Electronic™ Leverandørnr. 50200110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3564.75 DKK
    2529.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 1035.48 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Ideel til overvågning af CO2-niveauer og temperaturomgivelser i kønsområder
Posterboard CO2-controller, ideel til overvågning af CO2-niveauer og temperaturomgivelser i offentlige områder såsom laboratorier, skoler, universiteter, kontorer, fabrikker og offentlige rum. Til vægmontering.
  • Temperaturområde 0 °C/+ 40 °C,± 1 °C
  • Relativ luftfugtighed 20 til 90 %,± 5 %
  • CO2-område 0 til 3000 ppm
  • CO2 nøjagtighed± 75 ppm eller 5 %± 7 %>2000 ppm
  • Mål 297mm x 50mm x 210mm
  • Masse 2, 4 kg
Tekniske data
Nøjagtighed ±50 ppm
Højde (metrisk) 50 mm
Måleområde 0 til 3000 ppm
Vægt (metrisk) 2.4 kg
Bredde (metrisk) 210 mm