Få mere at vide
Syngene™ AirClean™ Systemer Dead Air Box med UVTect™ Controller
Artikelnummer. 17795904 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
32 tommer
48 tommer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk)
17795904 48 tommer
17725904 32 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17795904 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. SYNAC648TDBC220E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68045.00 DKK
    60085.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 7959.82 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
De AirClean™ Systems Dead Air Box giver et cirkulationsfrit miljø til amplifikation og manipulation af DNA/RNA. Hver dødluftboks er standard med UVTect™ Mikroprocessorcontroller og en 254 nm ultraviolet lyskilde til bestråling mellem forstærkninger.
AirClean™ Systems Dead Air Boxes giver et cirkulationsfrit miljø til amplifikation og manipulation af DNA/RNA. Hver dødluftboks er standard med UVTect™ Mikroprocessorcontroller og en 254 nm ultraviolet lyskilde til bestråling mellem forstærkninger. En sikkerhedslåsekontakt deaktiverer UV-lyset, når rammen er hævet, hvilket forhindrer operatørens eksponering. Sømløst design og UV-reflekterende byggematerialer sikrer yderligere, at ingen skadelig UV-energi slipper ud af kabinettet.
Standardfunktioner
  • Polycarbonat og polypropylen design afspejler UV-energi
  • Sendes fuldt samlet
  • Overlappende polycarbonat-ramme for at forhindre eksponering for UV-lys
  • Sikkerhedskontakten til rammen slukker automatisk for UV-lyset, når rammen er hævet
  • Elektronik er placeret over arbejdsområdet, hvilket eliminerer risikoen for, at et kemikaliespild trænger ind i disse følsomme områder
  • Unikke sikkerhedsfunktioner
  • Ingen kanalføring påkrævet
  • Ingen installation nødvendig - tilsluttes direkte til en standard 110V eller 220V stikkontakt
  • UVTect™ Mikroprocessor controller
  • UV og fluorescerende lys
  • Sømløst plastdesign - ingen samlinger eller huller i konstruktionen
  • UV-hylde med indbygget pipetteholder
  • Timer til laboratoriebegivenheder
  • Digital UV-lystimer 0,01 sekunder til 59 minutter
  • Adgangsport til elektriske ledninger
Tekniske data
Produkttype Død luftboks
Til brug med (udstyr) Standard/høj polycarbonat UV-enheder
Inkluderer UVTect™ Mikroprocessorcontroller, 254 nm ultraviolet lyskilde
Model- Høj udgave
Bredde (engelsk) 48 tommer
Bredde (metrisk) 122 cm