Få mere at vide
Syngene™ AirClean™ Rotationsfordamper Ductless Chemical Workstation med AirSafe™ Controller
Artikelnummer. 17785894 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
38 tommer.
Artikelnummer. Bredde (engelsk)
17785894 38 tommer.
1 options
Artikelnummer. 17785894 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. SYNAC23824A220E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83430.00 DKK
    73671.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 9758.98 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
De AirClean™ Rotationsfordamper Ductless Chemical Workstation med AirSafe™ Controlleren er konstrueret specifikt til at omslutte rotationsfordampere, kromatografiudstyr og robotudstyr, samtidig med at den tillader ubegrænset adgang til operatørinteraktion.
AirClean™ Systemets roterende fordamperkabinetter er konstrueret specifikt til at omslutte rotationsfordampere, kromatografiudstyr og robotudstyr, mens de tillader ubegrænset adgang til operatørinteraktion. Den klare polycarbonatskal og vandrette skydedøre giver udsyn og ergonomisk adgang til overvågning af det lukkede udstyr. De AirSafe ™ Automatisk sikkerhedskontrol holder luftstrømmen og overvåger konstant filterets tilstand. På kun 24 tommer dyb og 38 tommer bred optager dette kabinet meget lidt bordplads.
Standardfunktioner
  • AirSafe™ automatisk sikkerhedsstyring
  • Integreret base med dyb spildlæbe
  • Ingen kanalføring påkrævet
  • Ingen installation nødvendig - tilsluttes direkte til en standard 110V eller 220V stikkontakt
  • Ekstremt støjsvag drift< 49 dB(A)
  • Omslutter udstyr og bevarer fuld operatøradgang
  • Timer til laboratoriebegivenheder
  • Vandrette skydedøre til udstyrsmanipulation
  • Gasfasebundet kulfiltrering
Unikke sikkerhedsfunktioner
  • Filtersikkerhedslås for at sikre korrekt filterudskiftning
  • Testet i henhold til UL 61010-1, CSA C22.2 nr. 61010-1 og EN 61326-1
  • Børsteløs, gnistfri blæser er efterfilter
  • Dyb base indeholder effektivt utilsigtet spild
  • Filter og elektronik er placeret over arbejdsområdet, hvilket eliminerer risikoen for, at kemikaliespild trænger ind i disse følsomme områder
  • Realtidsovervågning af installeret filtreringsseng
Tekniske data
Produkttype Indeslutning af udstyr
Dybde (engelsk) 24 tommer
Dybde (metrisk) 610 mm
Inkluderer AirSafe™ Controller
Bredde (engelsk) 38 tommer.
Bredde (metrisk) 97 cm