Få mere at vide
Syngene™ Airclean™ Procesbeskyttelsesmikroskophætte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7193308 Shop alle Syngene produkter
Bredde (engelsk):
32 tommer
48 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16532972
Brand: Syngene™ SYN32PPUVCE
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Procesbeskyttelse med UVTect™ Mikroprocessor og mikroskopramme
  • AirClean™ Systems AC600 Series Vertical Laminar Flow Workstation
  • Laminær luftstrøm beskrives som den jævne, flydende, parallelle luftstrøm i en konsistent retning
  • Ideel til applikationer, der ikke er farlige for operatøren, men som kræver et rent arbejdsområde
  • Et kompakt, letvægtsdesign giver mulighed for flere rene zoner i et laboratorium
  • To-trins filtrering giver ren, klasse 100 laminær luftstrøm til procesbeskyttelse
  • Rumluft passerer først gennem et elektrostatisk ladet forfilter efterfulgt af et HEPA-filter, hvilket resulterer i ISO 5 ren luft
  • Uafhængigt certificeret til at opfylde eller overgå gældende standarder for rene bænke
Tekniske data
Produkttype Laminær Flow
Dybde (metrisk) 61 cm
Højde (metrisk) 76.2 cm
Bredde (engelsk) 32 tommer
Bredde (metrisk) 81.28 cm