Få mere at vide
Syngene™ Airclean™ Procesbeskyttelsesmikroskophætte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16532972 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
32 tommer
48 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) unitSize
16532972 32 tommer Hver
16552972 48 tommer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16532972 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. SYN32PPUVCE
Procesbeskyttelse med UVTect™ Mikroprocessor og mikroskopramme
  • AirClean™ Systems AC600 Series Vertical Laminar Flow Workstation
  • Laminær luftstrøm beskrives som den jævne, flydende, parallelle luftstrøm i en konsistent retning
  • Ideel til applikationer, der ikke er farlige for operatøren, men som kræver et rent arbejdsområde
  • Et kompakt, letvægtsdesign giver mulighed for flere rene zoner i et laboratorium
  • To-trins filtrering giver ren, klasse 100 laminær luftstrøm til procesbeskyttelse
  • Rumluft passerer først gennem et elektrostatisk ladet forfilter efterfulgt af et HEPA-filter, hvilket resulterer i ISO 5 ren luft
  • Uafhængigt certificeret til at opfylde eller overgå gældende standarder for rene bænke
Tekniske data
Produkttype Laminær Flow
Dybde (metrisk) 61 cm
Højde (metrisk) 76.2 cm
Bredde (engelsk) 32 tommer
Bredde (metrisk) 81.28 cm