Få mere at vide
Syngene™ Airclean™ Operatørbeskyttelses mikroskopramme
Artikelnummer. 16542972 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
32 tommer
48 tommer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk)
16542972 48 tommer
16522972 32 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16542972 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. SYN48OPASE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85050.00 DKK
    75102.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 9947.96 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Operatørbeskyttelseskabinet monteret med AirSafe™ Automatisk sikkerhedskontrol
  • Kanalløse mikroskopindkapslinger giver en ISO 5 arbejdsmiljø til prøveforberedelse
  • Nedstrøms mikroskopkabinet giver et rent miljø med UV-lys til bestråling mellem processer
  • UVTect™ mikroprocessorcontroller giver one-touch betjening af alle kabinetfunktioner
  • Hvert kabinet er designet til at fungere med en bred vifte af mikroskoper
  • Adgangsport giver nem adgang til okularet og udsigtsplatformen
  • Konfiguration giver ikke operatørbeskyttelse
Tekniske data
Produkttype Laminær Flow
Dybde (metrisk) 61 cm
Højde (metrisk) 106.68 cm
Bredde (engelsk) 48 tommer
Bredde (metrisk) 121.92 cm