Få mere at vide
Syngene™ Airclean™ Operatørbeskyttelses mikroskopramme
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16522972 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
32 tommer
48 tommer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk)
16522972 32 tommer
16542972 48 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16522972 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. SYN32OPASE
Operatørbeskyttelseskabinet monteret med AirSafe™ Automatisk sikkerhedskontrol
  • Kanalløse mikroskopindkapslinger giver en ISO 5 arbejdsmiljø til prøveforberedelse
  • Nedstrøms mikroskopkabinet giver et rent miljø med UV-lys til bestråling mellem processer
  • UVTect™ mikroprocessorcontroller giver one-touch betjening af alle kabinetfunktioner
  • Hvert kabinet er designet til at fungere med en bred vifte af mikroskoper
  • Adgangsport giver nem adgang til okularet og udsigtsplatformen
  • Konfiguration giver ikke operatørbeskyttelse
Tekniske data
Produkttype Laminær Flow
Dybde (metrisk) interiør 61 cm
Højde (metrisk) 101.6 cm
Bredde (engelsk) 32 tommer
Bredde (metrisk) 81.28 cm