Få mere at vide
Syngene™ AirClean™ Mikroskop kabinet med UVTect™ Mikroprocessor controller
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7225647 Shop alle Syngene produkter
Bredde (engelsk):
32 tommer
48 tommer
Artikelnummer. 17735904
Brand: Syngene™ SYNAC632TLFUVCMIC220E
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nedstrømningen AirClean™ Mikroskopkabinet giver et rent arbejdsmiljø og et UV-lys til bestråling mellem processer. UVTect™ mikroprocessorcontroller giver one-touch betjening af alle kabinetfunktioner. Denne konfiguration giver ikke operatørbeskyttelse.
Standardfunktioner
  • Ingen kanalføring påkrævet
  • Ingen installation nødvendig - tilsluttes direkte til en standard 110V eller 220V stikkontakt
  • Omslutter udstyr og bevarer fuld operatøradgang
  • UVTect™ Mikroprocessor controller
  • ISO 5 vertikale laminære luftstrømme
  • UV og fluorescerende lys
  • Sømløst plastdesign - ingen samlinger eller huller i konstruktionen
  • Timer til laboratoriebegivenheder
  • HEPA-filtrering til opsamling af partikler til en størrelse på 0,3 mikron
Unikke sikkerhedsfunktioner
  • Filtersikkerhedslås for at sikre korrekt filterudskiftning
  • Polycarbonat og polypropylen design afspejler UV-energi
  • Testet i henhold til UL 61010-1, CSA C22.2 nr. 61010-1 og EN 61326-1
  • Børsteløs, gnistfri blæser er efterfilter
  • Filter og elektronik er placeret over arbejdsområdet, hvilket eliminerer risikoen for kemikaliespild
  • Realtidsovervågning af installeret filtreringsseng
Tekniske data
Produkttype Mikroskop kabinet
Inkluderer UVTect™ mikroprocessor-regulator
Bredde (engelsk) 32 tommer
Bredde (metrisk) 813 mm