Få mere at vide
Syngene™ AirClean™ Mikroskop kabinet med UVTect™ Mikroprocessor controller
Artikelnummer. 17735904 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
32 tommer
48 tommer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk)
17735904 32 tommer
17705914 48 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17735904 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. SYNAC632TLFUVCMIC220E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83650.00 DKK
    73865.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 9784.63 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Nedstrømningen AirClean™ Mikroskopkabinet giver et rent arbejdsmiljø og et UV-lys til bestråling mellem processer. UVTect™ mikroprocessorcontroller giver one-touch betjening af alle kabinetfunktioner. Denne konfiguration giver ikke operatørbeskyttelse.
Standardfunktioner
  • Ingen kanalføring påkrævet
  • Ingen installation nødvendig - tilsluttes direkte til en standard 110V eller 220V stikkontakt
  • Omslutter udstyr og bevarer fuld operatøradgang
  • UVTect™ Mikroprocessor controller
  • ISO 5 vertikale laminære luftstrømme
  • UV og fluorescerende lys
  • Sømløst plastdesign - ingen samlinger eller huller i konstruktionen
  • Timer til laboratoriebegivenheder
  • HEPA-filtrering til opsamling af partikler til en størrelse på 0,3 mikron
Unikke sikkerhedsfunktioner
  • Filtersikkerhedslås for at sikre korrekt filterudskiftning
  • Polycarbonat og polypropylen design afspejler UV-energi
  • Testet i henhold til UL 61010-1, CSA C22.2 nr. 61010-1 og EN 61326-1
  • Børsteløs, gnistfri blæser er efterfilter
  • Filter og elektronik er placeret over arbejdsområdet, hvilket eliminerer risikoen for kemikaliespild
  • Realtidsovervågning af installeret filtreringsseng
Tekniske data
Produkttype Mikroskop kabinet
Inkluderer UVTect™ mikroprocessor-regulator
Bredde (engelsk) 32 tommer
Bredde (metrisk) 813 mm