Få mere at vide
Syngene™ AirClean™ AC600 Series ISO5/Class 100 Vertical Laminar Flow Workstation with UVTect™ Microprocessor Controller
Shop alle Syngene produkterBeskrivelse
AirClean™ Systems AC600 Series arbejdsstationer med laminær luftstrømning er ideelle til ikke-farlige applikationer, der kræver et rent arbejdsområde. Disse kompakte, lette arbejdsstationer giver ISO 5 overtryk i hele kammeret og rammeåbningen, og holder dermed luftbårne partikler væk fra følsomme applikationer. Det lille areal og den nemme installation (tilslut blot strømledningen) taget i betragtning er AC600 Series arbejdsstationer med laminær luftstrømning et fremragende valg til mobile ‘rene zoner’.
Standardfunktioner- Ingen kanalføring påkrævet
- Ingen installation nødvendig - tilsluttes direkte til en standard 110V eller 220V stikkontakt
- Klar polycarbonat-skal for 360°sigtbarhed
- Fås i standardhøjde eller som høj version
- Konstruktion af polypropylen for kemikalieresistens. Resultatet: INGEN RUST
- UVTect™ mikroprocessor-regulator
- ISO 5 vertikal laminær luftstrøm
- Timer til laboratoriebegivenheder
- Integreret lysstofbelysning
- Filtersikkerhedslås for at sikre korrekt filterudskiftning
- Sendes fuldt samlet
- Testet i henhold til UL 61010-1, CSA C22.2 nr. 61010-1 og EN 61326-1
- Filter og elektronik er placeret over arbejdsområdet, hvilket eliminerer risikoen for kemikaliespild
- ISO 5-testet
- Realtidsovervågning af installeret filtreringsbed
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Certificeringer/compliance | UL 61010-1, CSA C22.2 nr. 61010-1 og EN 61326-1 |
| Højde (engelsk) | 32 tommer |
| Højde (engelsk) Interiør | 18 tommer |
| Højde (metrisk) | 81 cm |
| Højde (metrisk) interiør | 46 cm |
| Inkluderer | UVTect™ mikroprocessor-regulator |
| Bredde (engelsk) | 48 tommer |
| Bredde (metrisk) | 1220 mm |