Få mere at vide
Syngene™ AirClean™ AC600-serien kanalfri kemisk arbejdsstation med AirSafe™ Automatisk sikkerhedskontrol
Shop alle Syngene produkter
Beskrivelse
AC600 Series Ductless Chemical Workstation er et billigt operatørbeskyttelsesprodukt, der beskytter slutbrugeren mod giftige dampe, gasser, dampe og partikler. AC600-seriens kanalløse kemiske arbejdsstationer, der er mindre og mere mobile end et standard stinkskab uden kanal, er den perfekte løsning til at udføre lavvolumenapplikationer med kendte kemikalier. Disse produkter leveres som standard med de samme avancerede sikkerhedsfunktioner og teknologi som større AirClean™ Systemer kanalfri emhætter: gasfasebundet kulfiltrering, gasdetektion i realtid og konstant luftstrømskontrol og overvågning.
Standardfunktioner- AirSafe™ Automatisk sikkerhedskontrol
- Integreret base med dyb spildlæbe
- Ingen kanalføring påkrævet
- Ingen installation nødvendig - tilsluttes direkte til en standard 110V eller 220V stikkontakt
- Klar polycarbonat skal til 360° sigtbarhed
- Ekstremt støjsvag drift< 49 dB(A)
- Fås i standardhøjde eller som høj version
- Konstant overvågning af stinkskabens ansigtshastighed med variabel luftstrømskontrol til brugerens forudindstillede værdi
- Timer til laboratoriebegivenheder
- Unikke sikkerhedsfunktioner
- Gasfasebundet kulfiltrering
- Testet til UL61010-1, CSA C22.2 nr. 61010-1 og EN 61326-1
- Børsteløs, gnistfri blæser er efterfilter
- Dyb base indeholder effektivt utilsigtet spild
- Filter og elektronik er placeret over arbejdsområdet, hvilket eliminerer risikoen for, at kemikaliespild trænger ind i disse følsomme områder
- Luftstrømsalarm advarer brugeren både visuelt og hørbart
- Realtidsovervågning af installeret filtreringsseng
- Filtersikkerhedslås for at sikre korrekt filterudskiftning
- Sendes fuldt samlet
- Elektronisk gasdetektion til gasfasefilterovervågning i realtid
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kemisk arbejdsstation |
| Certificeringer/compliance | UL61010-1, CSA C22.2 nr. 61010-1, EN 61326-1 |
| Dybde (engelsk) | 25 tommer |
| Dybde (engelsk) Interiør | 23 tommer |
| Dybde (metrisk) | 635 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 584 mm |
| Højde (engelsk) | 41'' |
| Højde (engelsk) Interiør | 29 tommer. |
| Højde (metrisk) | 1041 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 737 mm |
| Vis mere |