Få mere at vide
Syngene™ AirClean™ AC600-serien kanalfri kemisk arbejdsstation med AirSafe™ Automatisk sikkerhedskontrol
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17775904 Shop alle Syngene produkter
Model-:
Høj version, dobbelt filtergitter
Høj version, enkelt filtergitter
Standard
Bredde (engelsk):
32 tommer
48 tommer
Artikelnummer. 17775904
Brand: Syngene™ SYNAC648TA220E
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De AirClean™ AC600 Series Ductless Chemical Workstation er et billigt operatørbeskyttelsesprodukt, der beskytter brugeren mod giftige dampe, gasser, dampe og partikler. Mindre, mere mobile end standard stinkskabe uden kanal, perfekt til lavvolumenapplikationer med kendte kemikalier.
AC600 Series Ductless Chemical Workstation er et billigt operatørbeskyttelsesprodukt, der beskytter slutbrugeren mod giftige dampe, gasser, dampe og partikler. AC600-seriens kanalløse kemiske arbejdsstationer, der er mindre og mere mobile end et standard stinkskab uden kanal, er den perfekte løsning til at udføre lavvolumenapplikationer med kendte kemikalier. Disse produkter leveres som standard med de samme avancerede sikkerhedsfunktioner og teknologi som større AirClean™ Systemer kanalfri emhætter: gasfasebundet kulfiltrering, gasdetektion i realtid og konstant luftstrømskontrol og overvågning.
Standardfunktioner
  • AirSafe™ Automatisk sikkerhedskontrol
  • Integreret base med dyb spildlæbe
  • Ingen kanalføring påkrævet
  • Ingen installation nødvendig - tilsluttes direkte til en standard 110V eller 220V stikkontakt
  • Klar polycarbonat skal til 360° sigtbarhed
  • Ekstremt støjsvag drift< 49 dB(A)
  • Fås i standardhøjde eller som høj version
  • Konstant overvågning af stinkskabens ansigtshastighed med variabel luftstrømskontrol til brugerens forudindstillede værdi
  • Timer til laboratoriebegivenheder
  • Unikke sikkerhedsfunktioner
  • Gasfasebundet kulfiltrering
  • Testet til UL61010-1, CSA C22.2 nr. 61010-1 og EN 61326-1
  • Børsteløs, gnistfri blæser er efterfilter
  • Dyb base indeholder effektivt utilsigtet spild
  • Filter og elektronik er placeret over arbejdsområdet, hvilket eliminerer risikoen for, at kemikaliespild trænger ind i disse følsomme områder
  • Luftstrømsalarm advarer brugeren både visuelt og hørbart
  • Realtidsovervågning af installeret filtreringsseng
  • Filtersikkerhedslås for at sikre korrekt filterudskiftning
  • Sendes fuldt samlet
  • Elektronisk gasdetektion til gasfasefilterovervågning i realtid
Tekniske data
Produkttype Kemisk arbejdsstation
Certificeringer/compliance UL61010-1, CSA C22.2 nr. 61010-1, EN 61326-1
Dybde (engelsk) 25 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 23 tommer
Dybde (metrisk) 635 mm
Dybde (metrisk) interiør 584 mm
Højde (engelsk) 41''
Højde (engelsk) Interiør 26 tommer
Højde (metrisk) 1041 mm
Højde (metrisk) interiør 660 mm
Inkluderer AirSafe™ Automatisk sikkerhedskontrol
Model- Høj version, dobbelt filtergitter
Støjniveau <49 dBA
Bredde (engelsk) 48 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 47''
Bredde (metrisk) 1220 mm
Bredde (metrisk) interiør 1194 mm