Få mere at vide
Syngene™ AirClean™ AC600 Series Klasse 1 biologisk sikkerhedsskab
Artikelnummer. 17745904 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
32 tommer
48 tommer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk)
17745904 32 tommer
17715914 48 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17745904 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. SYNAC632UPUV220E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74025.00 DKK
    65367.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 8657.38 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
De AirClean™ AC600 Series Class 1 Biological Safety Cabinet er en UPUV-arbejdsstation designet til sikker håndtering af biologiske prøver. Denne arbejdsstation beskytter operatøren mod udsættelse for luftbårne patogener og giver UV-C-lys til dekontaminering af materialer og arbejdsområdet og HEPA-filtreringsteknologi til at opfange skadelige toksiner.
AC600 Series UPUV Workstation er designet til sikker håndtering af biologiske prøver samt et sikkert område til at åbne små pakker. UPUV-arbejdsstationen beskytter operatøren mod eksponering for luftbårne patogener og giver UV-C-lys til dekontaminering af materialer og arbejdsområdet. UPUV-arbejdsstationen bruger gennemprøvet HEPA-teknologi til at fange potentielt skadelige toksiner. Alle UPUV-arbejdsstationer er lækagetestet og certificeret med en 0,2 til 0,5 mikron aerosol og scannes derefter for bypass. Enheder har certificeringsresultater til fremtidig verifikation. Hovedkammeret i hver AC600 Series UPUV-arbejdsstation er konstrueret af slidstærkt polycarbonat, der tillader fuldstændig 360 graders synlighed. Den overlappende ramme, en kritisk designsikkerhedsfunktion, forhindrer luftbåren forurening i at undslippe arbejdsstationen i tilfælde af, at der findes et ukendt stof. Polycarbonatkonstruktionen giver en naturlig barriere fra UV-C-strålen, der bruges til at dekontaminere arbejdsstationen.
Unikke sikkerhedsfunktioner
  • Filtersikkerhedslås for at sikre korrekt filterudskiftning
  • Polycarbonat og polypropylen design afspejler UV-energi
  • Den automatiske rammekontakt slukker for blæserne, når rammen er lukket, og opretholder en luftbarriere
  • Rammesikkerhedskontakt slukker automatisk UV-lyset og aktiverer blæseren, når rammen løftes
  • Sendes fuldt samlet
  • Overlappende polycarbonat-ramme for at forhindre eksponering for UV-lys
  • Filter og elektronik er placeret over arbejdsområdet, hvilket eliminerer risikoen for, at kemikaliespild trænger ind i disse følsomme områder
  • Lav luftstrømsalarm advarer brugeren både visuelt og hørbart
  • Realtidsovervågning af installeret filtreringsseng
Standardfunktioner
  • Ingen kanalføring påkrævet
  • Ingen installation nødvendig - tilsluttes direkte til en standard 110V eller 220V stikkontakt
  • Klar polycarbonat skal til 360° sigtbarhed
  • UVTect™ Mikroprocessor controller
  • UV og fluorescerende lys
  • Sømløst plastdesign - ingen samlinger eller huller i konstruktionen
  • Timer til laboratoriebegivenheder
  • Digital UV-lystimer 1 sekund til 59 minutter
  • Adgangsport til elektriske ledninger
Tekniske data
Produkttype Biosikkerhedsskabe
Inkluderer AirSafe™ Sikkerhedscontroller, HEPA-filter
Bredde (engelsk) 32 tommer
Bredde (metrisk) 81 cm
Spænding 220 V