Få mere at vide
Syngene™ AirClean™ AC600 Series Klasse 1 biologisk sikkerhedsskab
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17715914 Shop alle Syngene produkter
Bredde (engelsk):
32 tommer
48 tommer
Artikelnummer. 17715914
Brand: Syngene™ SYNAC648UPUV220E
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De AirClean™ AC600 Series Class 1 Biological Safety Cabinet er en UPUV-arbejdsstation designet til sikker håndtering af biologiske prøver. Denne arbejdsstation beskytter operatøren mod udsættelse for luftbårne patogener og giver UV-C-lys til dekontaminering af materialer og arbejdsområdet og HEPA-filtreringsteknologi til at opfange skadelige toksiner.
AC600 Series UPUV Workstation er designet til sikker håndtering af biologiske prøver samt et sikkert område til at åbne små pakker. UPUV-arbejdsstationen beskytter operatøren mod eksponering for luftbårne patogener og giver UV-C-lys til dekontaminering af materialer og arbejdsområdet. UPUV-arbejdsstationen bruger gennemprøvet HEPA-teknologi til at fange potentielt skadelige toksiner. Alle UPUV-arbejdsstationer er lækagetestet og certificeret med en 0,2 til 0,5 mikron aerosol og scannes derefter for bypass. Enheder har certificeringsresultater til fremtidig verifikation. Hovedkammeret i hver AC600 Series UPUV-arbejdsstation er konstrueret af slidstærkt polycarbonat, der tillader fuldstændig 360 graders synlighed. Den overlappende ramme, en kritisk designsikkerhedsfunktion, forhindrer luftbåren forurening i at undslippe arbejdsstationen i tilfælde af, at der findes et ukendt stof. Polycarbonatkonstruktionen giver en naturlig barriere fra UV-C-strålen, der bruges til at dekontaminere arbejdsstationen.
Unikke sikkerhedsfunktioner
  • Filtersikkerhedslås for at sikre korrekt filterudskiftning
  • Polycarbonat og polypropylen design afspejler UV-energi
  • Den automatiske rammekontakt slukker for blæserne, når rammen er lukket, og opretholder en luftbarriere
  • Rammesikkerhedskontakt slukker automatisk UV-lyset og aktiverer blæseren, når rammen løftes
  • Sendes fuldt samlet
  • Overlappende polycarbonat-ramme for at forhindre eksponering for UV-lys
  • Filter og elektronik er placeret over arbejdsområdet, hvilket eliminerer risikoen for, at kemikaliespild trænger ind i disse følsomme områder
  • Lav luftstrømsalarm advarer brugeren både visuelt og hørbart
  • Realtidsovervågning af installeret filtreringsseng
Standardfunktioner
  • Ingen kanalføring påkrævet
  • Ingen installation nødvendig - tilsluttes direkte til en standard 110V eller 220V stikkontakt
  • Klar polycarbonat skal til 360° sigtbarhed
  • UVTect™ Mikroprocessor controller
  • UV og fluorescerende lys
  • Sømløst plastdesign - ingen samlinger eller huller i konstruktionen
  • Timer til laboratoriebegivenheder
  • Digital UV-lystimer 1 sekund til 59 minutter
  • Adgangsport til elektriske ledninger
Tekniske data
Produkttype Arbejdsstation for biosikkerhed
Inkluderer AirSafe™ Sikkerhedscontroller, HEPA-filter
Bredde (engelsk) 48 tommer
Bredde (metrisk) 122 cm
Spænding 220 V