Få mere at vide
Syngene™ Airclean 600 PCR-arbejdsstation
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7184511 Shop alle Syngene produkter
Bredde (engelsk):
32 tommer
48 tommer
Artikelnummer. 16514341
Brand: Syngene™ SYN32PWLFE
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Airclean 600 PCR-arbejdsstation med UVTect mikroprocessor-regulator og lodret laminær luftstrøm.
  • Med UVTect mikroprocessor-regulator
  • Giver klasse 100 lodret laminær luftstrøm og tidsindstillet uv-lys til sterilisering
  • Inkluderer HEPA-filter, indledende forfilter, lysstofbelysning, UV-hylde med pipetteholder, sikkerhedsafbryder og glideluge
Tekniske data
Produkttype PCR-arbejdsstation
Certificeringer/compliance UL-, CSA- og CE-godkendt
Inkluderer UV-regulator
Spænding 220 V
Bredde (engelsk) 32 tommer
Bredde (metrisk) 81.28 cm