Få mere at vide
Syngene™ Airclean 600 PCR-arbejdsstation
Artikelnummer. 16514341 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
32 tommer
48 tommer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk)
16514341 32 tommer
16457260 48 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16514341 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. SYN32PWLFE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57965.00 DKK
    51181.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 6783.96 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Airclean 600 PCR-arbejdsstation med UVTect mikroprocessor-regulator og lodret laminær luftstrøm.
  • Med UVTect mikroprocessor-regulator
  • Giver klasse 100 lodret laminær luftstrøm og tidsindstillet uv-lys til sterilisering
  • Inkluderer HEPA-filter, indledende forfilter, lysstofbelysning, UV-hylde med pipetteholder, sikkerhedsafbryder og glideluge
Tekniske data
Produkttype PCR-arbejdsstation
Certificeringer/compliance UL-, CSA- og CE-godkendt
Inkluderer UV-regulator
Spænding 220 V
Bredde (engelsk) 32 tommer
Bredde (metrisk) 81.28 cm