Få mere at vide
Syngene™ Airclean 600 PCR høj arbejdsstation
Artikelnummer. 16564341 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
32 tommer
48 tommer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk)
16564341 48 tommer
16524341 32 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16564341 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. SYN48PWTLFE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84850.00 DKK
    74925.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 9924.61 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Airclean 600 PCR Høj arbejdsstation med UVTect mikroprocessorcontroller og vertikal laminær luftstrøm.
  • Høj udgave
  • Med UVTect mikroprocessor controller
  • Giver klasse 100 lodret laminær luftstrøm og tidsindstillet uv-lys til sterilisering
  • Inkluderer HEPA-filter, indledende forfilter, lysstofbelysning, UV-hylde med pipetteholder, sikkerhedsafbryder og glideluge
Tekniske data
Produkttype Høj arbejdsstation
Certificeringer/compliance UL-, CSA- og CE-godkendt
Inkluderer UV-regulator
Spænding 220 V
Bredde (engelsk) 48 tommer
Bredde (metrisk) 121.92 cm